Triclosan
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17803000EA 91.2 EUR InStock
EHERC17803000
Triclosan
Triclosan
Formule: C₁₂H₇Cl₃O₂
MW: 289,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00800992
Numéro CAS: 3380-34-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité