(Phénylthio)acétonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Phenylthio)acetonitrile
A12869.14 A12869.22
A12869.14EA 115 EUR InStock
A12869.14 A12869.22
(Phénylthio)acétonitrile ≥98%
(Phénylthio)acétonitrile
Purity: 98% CAS No.: 5219-61-4 Molecular Formula: C6H5SCH2CN Formula Weight: 149.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5820 Odour: Unpleasant Boiling Point: 146-147°/14mm Beilstein Reference: 2042078 MDL No.: MFCD00019831
Formule: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Point d'ébullition: 146…147 °C (14 mmHg)
Densité: 1.142
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019831
Numéro CAS: 5219-61-4
EINECS: 226-013-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité