(Phénylthio)acétonitrile
Synonyms: 2-(Phenylthio)acetonitrile
003773-5G 003773-25G
FLUO003773-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003773-5G FLUO003773-25G
(Phénylthio)acétonitrile
(Phénylthio)acétonitrile
Formule: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019831
Numéro CAS: 5219-61-4
EINECS: 226-013-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité