Succinylsulfathiazole
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: N4-Succinyl-N-(2-thiazolyl)sulphanilamide, 4-(Succinylamino)-N-(2-thiazolyl)benzenesulphonamide, 4-Oxo-4-((4-(N-(thiazol-2-yl)sulphamoyl)phenyl)amino)butanoic acid
0210297680 0210297690
ICNA0210297680EA 110 EUR InStock
ICNA0210297680 ICNA0210297690
Succinylsulfathiazole
Succinylsulfathiazole
Formule: C₁₃H₁₃N₃O₅S₂
MW: 355,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022437
Numéro CAS: 116-43-8
EINECS: 204-141-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité