Anhydride trimellitique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
105370010 105372500
ACRO105370010EA 72.6 EUR InStock
ACRO105370010 ACRO105372500
Anhydride trimellitique 97%
Anhydride trimellitique
Formule: C₉H₄O₅
MW: 192,13 g/mol
Point de fusion: 164…169 °C
Point d'éclair: 227 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005925
Numéro CAS: 552-30-7
EINECS: 209-008-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
Assay ≥96.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.20
BSC Certification Passes
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité