Anhydride trimellitique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20138.0100 8.20138.0500
8.20138.0100EA 29.1 EUR InStock
8.20138.0100 8.20138.0500
Anhydride trimellitique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Anhydride trimellitique
Formule: C₉H₄O₅
MW: 192,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005925
Numéro CAS: 552-30-7
EINECS: 209-008-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 164 - 168 °C
Molar Mass 192.12 g/mol
Boiling Point 240 °C (19 hPa)
Vapor Pressure 19 hPa (240 °C)
Flash Point 227 °C
Explosion Limit 1 - 7 %(V)
pH 2 (21 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité