Sulfathiazole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10727.22 A10727.36
A10727.22EA 82 EUR InStock
A10727.22 A10727.36
Sulfathiazole ≥99%
Sulfathiazole
Purity: 99% CAS No.: 72-14-0 Molecular Formula: C9H9N3O2S2 Formula Weight: 255.32 Melting Point: 200-203° Merck Reference: 14,8943 MDL No.: MFCD00005319
Short-acting antimicrobial topical sulfa drug
Formule: C₉H₉N₃O₂S₂
MW: 255,32 g/mol
Point de fusion: 200…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005319
Numéro CAS: 72-14-0
EINECS: 200-771-5
Merck Index: 14,8943
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité