Sulfathiazole pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21112.0005 8.21112.0250
8.21112.0005EA 35.8 EUR InStock
8.21112.0005 8.21112.0250
Sulfathiazole pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Sulfathiazole
Formule: C₉H₉N₃O₂S₂
MW: 255,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005319
Numéro CAS: 72-14-0
EINECS: 200-771-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.5 g/l (25 °C)
Melting Point 199 - 202 °C
Molar Mass 255.3 g/mol
Synonyms Sulfathiazol
Hill Formula C9H9N3O2S2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité