Sulfathiazole, Supelco®
Fournisseur: Merck
S9876-100GEA 66.7 EUR InStock
S9876-100G S9876-250G
Sulfathiazole, Supelco®
Sulfathiazole
Formule: C₉H₉N₃O₂S₂
MW: 255,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005319
Numéro CAS: 72-14-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité