Dichlorure de 4-hydroxy-m-phénylenediammonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Hydroxy-1,3-Phenylenediammonium Dichloride, 2,4-Diaminophenol Dihydrochloride, Amidol
A17697.14 A17697.22
A17697.14EA 40 EUR InStock
A17697.14 A17697.22
Dichlorure de 4-hydroxy-m-phénylenediammonium ≥98%
Dichlorure de 4-hydroxy-m-phénylenediammonium
Purity: 98+% CAS No.: 137-09-7 Molecular Formula: C6H8N2O.2HCl Formula Weight: 197.07 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 3913728 Merck Reference: 14,2983 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00012979
Formule: C₆H₁₀Cl₂N₂O
Point de fusion: ∼ 280 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012979
Numéro CAS: 137-09-7
EINECS: 205-279-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2983
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité