Dichlorure de 4-hydroxy-m-phénylenediammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 4-Hydroxy-1,3-Phenylenediammonium Dichloride, 2,4-Diaminophenol Dihydrochloride, Amidol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22331.0100 8.22331.0250
8.22331.0100EA 212 EUR InStock
8.22331.0100 8.22331.0250
Dichlorure de 4-hydroxy-m-phénylenediammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Dichlorure de 4-hydroxy-m-phénylenediammonium
Formule: C₆H₁₀Cl₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012979
Numéro CAS: 137-09-7
EINECS: 205-279-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 275 g/l (15 °C)
Melting Point 205 °C
Molar Mass 197.06 g/mol
Bulk Density 310 kg/m3
pH 1 - 2 (50 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité