Dianhydride pyromellitique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
A12712.0E A12712.22 A12712.36
A12712.0EEA 615 EUR InStock
A12712.0E A12712.22 A12712.36
Dianhydride pyromellitique ≥97%
Dianhydride pyromellitique
Purity: 97% CAS No.: 89-32-7 Molecular Formula: C10H2O6 Formula Weight: 218.12 Flash Point: 380°(716°F) Melting Point: 284-288° Boiling Point: 305-310°/30mm Beilstein Reference: 213583 MDL No.: MFCD00005005
Formule: C₁₀H₂O₆
MW: 218,12 g/mol
Point d'ébullition: 305…310 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 284…288 °C
Densité: 1.68
Point d'éclair: 380 °C (716 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005005
Numéro CAS: 89-32-7
EINECS: 201-898-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité