Dianhydride pyromellitique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.07516.0100EA 38.8 EUR InStock
8.07516.0100 8.07516.9999
Dianhydride pyromellitique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Dianhydride pyromellitique
Formule: C₁₀H₂O₆
MW: 218,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005005
Numéro CAS: 89-32-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité