2,5-Dihydroxybenzenesulfonate de potassium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L08406.22 L08406.36
L08406.22EA 38.2 EUR InStock
L08406.22 L08406.36
2,5-Dihydroxybenzenesulfonate de potassium ≥98%
2,5-Dihydroxybenzenesulfonate de potassium
Purity: 98+% CAS No.: 21799-87-1 Molecular Formula: C6H5KO5S Formula Weight: 228.27 Melting Point: ca 251° dec. Beilstein Reference: 5187027
Formule: C₆H₅KO₅S
Point de fusion: ∼ 251 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007475
Numéro CAS: 21799-87-1
EINECS: 244-584-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité