Rhodanine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
152600250 152601000
ACRO152600250EA 51.5 EUR InStock
ACRO152600250 ACRO152601000
Rhodanine 99%
Rhodanine
Formule: C₃H₃NOS₂
MW: 133,19 g/mol
Point de fusion: 167…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005488
Numéro CAS: 141-84-4
EINECS: 205-505-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 170 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité