Rhodanine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A18293.14 A18293.22 A18293.36
A18293.14EA 56.2 EUR InStock
A18293.14 A18293.22 A18293.36
Rhodanine ≥98%
Rhodanine
Purity: 98+% CAS No.: 141-84-4 Molecular Formula: C3H3NOS2 Formula Weight: 133.19 Odour: Odourless Melting Point: 166-171° Beilstein Reference: 110701 Merck Reference: 14,8184 MDL No.: MFCD00005488
Formule: C₃H₃NOS₂
MW: 133,19 g/mol
Point de fusion: 166…171 °C
Densité: 0.868
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005488
Numéro CAS: 141-84-4
EINECS: 205-505-1
Merck Index: 14,8184
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité