Thiazolidine-2,4-dione 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
159490250 159491000
ACRO159490250EA 66.7 EUR InStock
ACRO159490250 ACRO159491000
Thiazolidine-2,4-dione 99%
Thiazolidine-2,4-dione
Formule: C₃H₃NO₂S
Point d'ébullition: 178…179 °C (19 mmHg)
Point de fusion: 123…126 °C
Point d'éclair: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005478
Numéro CAS: 2295-31-0
EINECS: 218-941-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 126 °C
HPLC ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité