Thiazolidine-2,4-dione
Fournisseur: Molekula
MOLEM38135702EA 0 EUR InStock
MOLEM38135702
Thiazolidine-2,4-dione
Thiazolidine-2,4-dione
Formule: C₃H₃NO₂S
MW: 117,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005478
Numéro CAS: 2295-31-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité