Acide 1,3-phénylenediacetique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2'-(1,3-Phenylene)diacetic acid
A11429.14 A11429.04 A11429.09
A11429.14EA 283 EUR InStock
A11429.14 A11429.04 A11429.09
Acide 1,3-phénylenediacetique ≥97%
Acide 1,3-phénylenediacetique
Purity: 97% CAS No.: 19806-17-8 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Odour: Odourless Melting Point: 172-178° Beilstein Reference: 2616749 MDL No.: MFCD00004341
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Point de fusion: 172…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004341
Numéro CAS: 19806-17-8
EINECS: 243-332-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité