Chlorure de 2-thiénylcarbonyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Thiophenecarbonyl chloride, Thiophene-2-carboxylic acid chloride
187770250 187771000
ACRO187770250EA 36.4 EUR InStock
ACRO187770250 ACRO187771000
Chlorure de 2-thiénylcarbonyle 98%
Chlorure de 2-thiénylcarbonyle
Formule: C₅H₃ClOS
MW: 146,6 g/mol
Densité: 1.37 g/cm³
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005428
Numéro CAS: 5271-67-0
EINECS: 226-092-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5890 to 1.5910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité