Chlorure de 2-thiénylcarbonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Thiophenecarbonyl chloride, Thiophene-2-carboxylic acid chloride
A14641.14 A14641.06 A14641.22 A14641.36
A14641.14EA 38.8 EUR InStock
A14641.14 A14641.06 A14641.22 A14641.36
Chlorure de 2-thiénylcarbonyle ≥98%
Chlorure de 2-thiénylcarbonyle
Purity: 98% CAS No.: 5271-67-0 Molecular Formula: C5H3ClOS Formula Weight: 146.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5900 Boiling Point: 105°/30mm Beilstein Reference: 110145 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00005428
Formule: C₅H₃ClOS
MW: 146,6 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C (30 mmHg)
Densité: 1.372
Point d'éclair: 90 °C (194 °F)
Numéro MDL: MFCD00005428
Numéro CAS: 5271-67-0
EINECS: 226-092-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité