3-Méthylthiophène-2-carbaldehyde tech. 90%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 3-Methylthiophene-2-carbaldehyde
A13961.14 A13961.22
A13961.14EA 47.5 EUR InStock
A13961.14 A13961.22
3-Méthylthiophène-2-carbaldehyde tech. 90%, grade Technique
3-Méthylthiophène-2-carbaldehyde
Purity: 90% CAS No.: 5834-16-2 Molecular Formula: C6H6OS Formula Weight: 126.18 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5860 Boiling Point: 215° Beilstein Reference: 107874 MDL No.: MFCD00005430
Formule: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C
Densité: 1.170
Point d'éclair: 82 °C (179 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005430
Numéro CAS: 5834-16-2
EINECS: 227-418-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité