Acide sulfurique 0.006 mol/l (0.012 N) en solution aqueuse stabilisé pour HPLC
Fournisseur: Bernd Kraft
Stabilization: Stabilised with benzalkonium chloride
19827.3000 19827.4000
KRAF19827.3000EA 93.7 EUR InStock
KRAF19827.3000 KRAF19827.4000
Acide sulfurique 0.006 mol/l (0.012 N) en solution aqueuse stabilisé pour HPLC
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité