Hydroperoxyde de tert-butyle ≥70% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14006.0005 8.14006.0250
8.14006.0005EA 28 EUR InStock
8.14006.0005 8.14006.0250
Hydroperoxyde de tert-butyle ≥70% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Hydroperoxyde de tert-butyle
Formule: C₄H₁₀O₂
Densité: 0.94 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002130
Numéro CAS: 75-91-2
EINECS: 200-915-7
ONU: 3109
ADR: 5.2 (8),
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 130 - 150 g/l (20 °C)
Melting Point -3 °C
Boiling Point 37 °C (20 hPa)
Vapor Pressure 232 hPa (60 °C)
Flash Point 38 °C
Refractive Index 1.4015 (20 °C, 589 nm)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 5.2
Hazard Class Description Organic peroxide
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité