Acide L(+)-ascorbique 100 g/l en solution aqueuse pour l'analyse photométrique des phosphates
Fournisseur: Bernd Kraft
KRAF05183.3100EA 66.4 EUR InStock
KRAF05183.3100 KRAF05183.5120
Acide L(+)-ascorbique 100 g/l en solution aqueuse pour l'analyse photométrique des phosphates
Acide L(+)-ascorbique
Formule: C₆H₈O₆
MW: 176,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064328
Numéro CAS: 50-81-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/10/16009810.jpg https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/91/16640591.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité