Acide (3R,4S,5R)-(-)-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, Shikimic acid
132700010 132700050
ACRO132700010EA 90.1 EUR InStock
ACRO132700010 ACRO132700050
Acide (3R,4S,5R)-(-)-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylique 98%
Acide (3R,4S,5R)-(-)-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylique
Formule: C₇H₁₀O₅
MW: 174,15 g/mol
Point de fusion: 185…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066278
Numéro CAS: 138-59-0
EINECS: 205-334-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 191 °C
Specific optical rotation -170° to -185° (20 °C, 589 nm) (C=2, H2O)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité