Acide (3R,4S,5R)-(-)-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylique
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, Shikimic acid
7305.1 7305.2
ROTH7305.1EA 92.9 EUR InStock
ROTH7305.1 ROTH7305.2
Acide (3R,4S,5R)-(-)-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylique
Acide (3R,4S,5R)-(-)-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylique
Formule: C₇H₁₀O₅
MW: 174,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066278
Numéro CAS: 138-59-0
EINECS: 205-334-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité