Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Norbornadiène stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Danger

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.20918.0250EA 193 EUR InStock
8.20918.9999 8.20918.0250
Norbornadiène stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Norbornadiène


Formule: C₇H₈
MW: 92,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082301
Numéro CAS: 121-46-0
ONU: 2251
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -20 °C
Molar Mass 92.14 g/mol
Boiling Point 90 °C
Vapor Pressure 69 hPa (20 °C)
Flash Point -11 °C
Refractive Index 1.4702 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 6.3 %(V)
Density 0.906 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 350 °C


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité