Chloroformiate de 9-fluorèneylméthyle (Fmoc-Cl) ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11683.06EA 98.2 EUR InStock
A11683.06 A11683.14 A11683.03
Chloroformiate de 9-fluorèneylméthyle (Fmoc-Cl) ≥98%
Chloroformiate de 9-fluorèneylméthyle (Fmoc-Cl)
Base sensitive amino protecting group for solid-phase peptide synthesis
Formule: C₁₅H₁₁ClO₂
MW: 258,7 g/mol
Point de fusion: 60…64 °C
Numéro MDL: MFCD00001138
Numéro CAS: 28920-43-6
ONU: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité