Chloroformiate de 9-fluorèneylméthyle (Fmoc-Cl), Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: (9H-Fluoren-9-yl)methyl carbonochloridate, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl, 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
M-Clarity™ quality level = MQ100
23186-1G 23186-5G
23186-1GEA 54.5 EUR InStock
23186-1G 23186-5G
Chloroformiate de 9-fluorèneylméthyle (Fmoc-Cl), Supelco®
Chloroformiate de 9-fluorèneylméthyle (Fmoc-Cl)
Formule: C₁₅H₁₁ClO₂
MW: 258,7 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001138
Numéro CAS: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
ONU: 2923
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1da9ad65ec6920fa35b7911c09832b0c6e043d1d&vid=3c23525972015b27dd0f1f9d4c1c8aaa23e03d93&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité