4-Éthoxyméthylène-2-phényl-2-oxazoline-5-one ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (4E)-4-(Ethoxymethylene)-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4H)-one, 4-Ethoxymethylene-2-phenyloxazolin-5-one
A10155.03 A10155.06
A10155.03EA 42.8 EUR InStock
A10155.03 A10155.06
4-Éthoxyméthylène-2-phényl-2-oxazoline-5-one ≥98%
4-Éthoxyméthylène-2-phényl-2-oxazoline-5-one
Purity: 98+% CAS No.: 15646-46-5 Molecular Formula: C12H11NO3 Formula Weight: 217.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 93-97° Beilstein Reference: 163055 MDL No.: MFCD00003204
Formule: C₁₂H₁₁NO₃
MW: 217,22 g/mol
Point de fusion: 93…97 °C
Numéro MDL: MFCD03225480
Numéro CAS: 15646-46-5
EINECS: 239-713-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité