2-Éthyl-2-oxazoline ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B23287.22 B23287.36
B23287.22EA 56.4 EUR InStock
B23287.22 B23287.36
2-Éthyl-2-oxazoline ≥99%
2-Éthyl-2-oxazoline
Purity: 99% CAS No.: 10431-98-8 Molecular Formula: C5H9NO Formula Weight: 99.13 Flash Point: 29°(84°F) Refractive Index: 1.4370 Odour: Amine-like pH: 10-12 Melting Point: -62° Boiling Point: 128-129° Beilstein Reference: 105464 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00005302
Formule: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Point d'ébullition: 128…129 °C
Point de fusion: –62 °C
Densité: 0.981
Point d'éclair: 29 °C (84 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005302
Numéro CAS: 10431-98-8
EINECS: 233-912-4
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité