2-Méthyl-2-oxazoline 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methyl-4,5-dihydrooxazole
159971000 159975000
ACRO159971000EA 90.5 EUR InStock
ACRO159971000 ACRO159975000
2-Méthyl-2-oxazoline 99%
2-Méthyl-2-oxazoline
Formule: C₄H₇NO
MW: 85,11 g/mol
Densité: 1 g/cm³
Point d'éclair: 20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005298
Numéro CAS: 1120-64-5
EINECS: 214-316-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC 1.5 to 2.5 % (MEK)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité