2-Méthyl-2-oxazoline ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B24612.14 B24612.22
B24612.14EA 37 EUR InStock
B24612.14 B24612.22
2-Méthyl-2-oxazoline ≥99%
2-Méthyl-2-oxazoline
Purity: 99% CAS No.: 1120-64-5 Molecular Formula: C4H7NO Formula Weight: 85.11 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.4340 Boiling Point: 109-111° Beilstein Reference: 104227 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005298
Formule: C₄H₇NO
MW: 85,11 g/mol
Point d'ébullition: 109…111 °C
Densité: 1.01
Point d'éclair: 20 °C (68 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005298
Numéro CAS: 1120-64-5
EINECS: 214-316-3
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité