5-(4-Diméthylaminobenzylidène)rhodanine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17152.06 A17152.09 A17152.14
A17152.06EA 43.7 EUR InStock
A17152.06 A17152.09 A17152.14
5-(4-Diméthylaminobenzylidène)rhodanine 98%
5-(4-Diméthylaminobenzylidène)rhodanine
Purity: 98% CAS No.: 536-17-4 Molecular Formula: C12H12N2OS2 Formula Weight: 264.37 Odour: Weak Melting Point: 275-280° Beilstein Reference: 189065 Merck Reference: 14,3231 MDL No.: MFCD00064857
Formule: C₁₂H₁₂N₂OS₂
Point de fusion: 275…280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064857
Numéro CAS: 536-17-4
EINECS: 208-625-2
Merck Index: 14,3231
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité