Acide N-(2-thioxo-4-oxothiazolidine)acetique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-Oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)acetic acid, Rhodanine-3-acetic acid
B22244.06 B22244.14 B22244.22
B22244.06EA 33.2 EUR InStock
B22244.06 B22244.14 B22244.22
Acide N-(2-thioxo-4-oxothiazolidine)acetique ≥98%
Acide N-(2-thioxo-4-oxothiazolidine)acetique
Purity: 98% CAS No.: 5718-83-2 Molecular Formula: C5H5NO3S2 Formula Weight: 191.23 Melting Point: 145-148° Beilstein Reference: 149513
Formule: C₅H₅NO₃S₂
MW: 191,23 g/mol
Point de fusion: 145…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005491
Numéro CAS: 5718-83-2
EINECS: 227-220-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité