Oxyde salicylate de bismuth ≥96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
40395.A1EA 394 EUR InStock
40395.A1 40395.30
Oxyde salicylate de bismuth ≥96%
Oxyde salicylate de bismuth
Applications: To impart pearly surface to cellulose-base, polystyrene, and phenolformaldehyde resins. Typical tap bulk density 0.43g/cm³
  • Practically insoluble in water, alcohol
Formule: C₇H₅BiO₄
MW: 362,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085368
Numéro CAS: 14882-18-9
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité