Bismut (III) gallate basique hydraté
Fournisseur: Thermo Scientific
B24187.22 B24187.36
B24187.22EA 39.7 EUR InStock
B24187.22 B24187.36
Bismut (III) gallate basique hydraté
Acide 2,7-dihydroxy-1,3,2-benzodioxabismole-5-carboxylique
CAS No.: 99-26-3 Molecular Formula: C7H5BiO6.xH2O Formula Weight: 394.10(anhy) MDL No.: MFCD01632692
Formule: C₇H₅BiO₆·xH₂O
MW: 394,09 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632692
Numéro CAS: 342406-26-2
EINECS: 202-742-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité