2,1,3-Benzothiadiazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
43730.04EA 27 EUR InStock
43730.04 43730.09
2,1,3-Benzothiadiazole ≥98%
2,1,3-Benzothiadiazole
Formule: C₆H₄N₂S
MW: 136,18 g/mol
Point d'ébullition: 206 °C
Point de fusion: 42…44 °C
Point d'éclair: 95 °C (203 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005809
Numéro CAS: 273-13-2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité