2-Méthylbenzo[b]thiophène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H32224.03 H32224.06
H32224.03EA 109 EUR InStock
H32224.03 H32224.06
2-Méthylbenzo[b]thiophène ≥98%
2-Méthylbenzo[b]thiophène
Purity: 98% CAS No.: 1195-14-8 Molecular Formula: C9H8S Formula Weight: 148.23 Melting Point: 51-52° MDL No.: MFCD00216250
Formule: C₉H₈S
MW: 148,23 g/mol
Point de fusion: 51…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216250
Numéro CAS: 1195-14-8
EINECS: 214-792-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité