5-Méthylbenzo[b]thiophène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12666.03 A12666.06
A12666.03EA 86.3 EUR InStock
A12666.03 A12666.06
5-Méthylbenzo[b]thiophène ≥97%
5-Méthylbenzo[b]thiophène
Purity: 97% CAS No.: 14315-14-1 Molecular Formula: C9H8S Formula Weight: 148.23 Melting Point: 32-36° Boiling Point: 71-73°/0.6mm MDL No.: MFCD00052509
Formule: C₉H₈S
Point d'ébullition: 71…73 °C (0.6 mmHg)
Point de fusion: 32…36 °C
Densité: 1.11
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052509
Numéro CAS: 14315-14-1
EINECS: 238-256-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité