3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11375.03 A11375.06
A11375.03EA 94.3 EUR InStock
A11375.03 A11375.06
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥98%
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 22053-74-3 Molecular Formula: C10H8OS Formula Weight: 176.24 Melting Point: 88-90° Beilstein Reference: 121582
Formule: C₁₀H₈OS
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052307
Numéro CAS: 22053-74-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité