3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
023325-1G 023325-5G
FLUO023325-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023325-1G FLUO023325-5G
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₈OS
MW: 176,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052307
Numéro CAS: 22053-74-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité