4-Hydroxyquinazoline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17129.09 A17129.18
A17129.09EA 38.3 EUR InStock
A17129.09 A17129.18
4-Hydroxyquinazoline ≥98%
4-Hydroxyquinazoline
Purity: 98% CAS No.: 491-36-1 Molecular Formula: C8H6N2O Formula Weight: 146.15 Odour: Odourless Melting Point: 216-219° Beilstein Reference: 118473 MDL No.: MFCD00511302
Formule: C₈H₆N₂O
Point de fusion: 216…219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00511302
Numéro CAS: 491-36-1
EINECS: 207-735-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité