(1H,3H)-Quinazoline-2,4-dione ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Quinazoline-2,4(1H,3H)-dione, Benzoyleneurea
L07763.06 L07763.14
L07763.06EA 31.5 EUR InStock
L07763.06 L07763.14
(1H,3H)-Quinazoline-2,4-dione ≥98%
(1H,3H)-Quinazoline-2,4-dione
Purity: 98% CAS No.: 86-96-4 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 383776
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006699
Numéro CAS: 86-96-4
EINECS: 201-712-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité