2,2,6-Triméthyl-4H-1,3-dioxine-4-one ≥94% cont. up to ca 6% acetone
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxine-4-one
A14254.14 A14254.22 A14254.36
A14254.14EA 34.3 EUR InStock
A14254.14 A14254.22 A14254.36
2,2,6-Triméthyl-4H-1,3-dioxine-4-one ≥94% cont. up to ca 6% acetone
2,2,6-Triméthyl-4H-1,3-dioxine-4-one
Purity: 94% CAS No.: 5394-63-8 Molecular Formula: C7H10O3 Formula Weight: 142.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 14°(57°F) Refractive Index: 1.4610 Melting Point: 7° Boiling Point: 65-67°/2mm Beilstein Reference: 2408 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00040468
Formule: C₇H₁₀O₃
MW: 142,15 g/mol
Point d'ébullition: 65…67 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 1.094
Point d'éclair: 14 °C (57 °F)
Numéro MDL: MFCD00040468
Numéro CAS: 5394-63-8
EINECS: 226-403-3
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité