3,5-Diphénylpyrazole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
337870050 337870250
ACRO337870050EA 63 EUR InStock
ACRO337870050 ACRO337870250
3,5-Diphénylpyrazole 99%
3,5-Diphénylpyrazole
Formule: C₁₅H₁₂N₂
MW: 220,27 g/mol
Point de fusion: 200…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039675
Numéro CAS: 1145-01-3
EINECS: 214-543-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 204 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité