3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
376030010 376030050 376030250
ACRO376030010EA 50.2 EUR InStock
ACRO376030010 ACRO376030050 ACRO376030250
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole 97%
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole
Formule: C₂Cl₂N₂S
Point d'ébullition: 165…167 °C (760 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799286
Numéro CAS: 2254-88-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité