2-Amino-1,3,4-thiadiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: [1,3,4]Thiadiazol-2-ylamine, 1,3,4-Thiadiazol-2-amine
A1060-25G A1060-5G
TCIAA1060-25GEA 113 EUR InStock
TCIAA1060-25G TCIAA1060-5G
2-Amino-1,3,4-thiadiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Amino-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₂H₃N₃S
MW: 101,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003107
Numéro CAS: 4005-51-0
EINECS: 223-657-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=759bb9ee4eb81edca8870e997b6762ff7ec54c6f&vid=759bb9ee4eb81edca8870e997b6762ff7ec54c6f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité