5-Amino-3-méthoxy-1,2,4-thiadiazole
009665-1G 009665-5G
FLUO009665-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009665-1G FLUO009665-5G
5-Amino-3-méthoxy-1,2,4-thiadiazole
5-Amino-3-méthoxy-1,2,4-thiadiazole
Formule: C₃H₅N₃OS
Numéro MDL: MFCD03093825
Numéro CAS: 98022-43-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité